4,5-Difluorphthalsäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Difluorophthalic Anhydride
PC1162-10G PC1162-1G PC1162-5G
APOSPC1162-10GEA 567 EUR
APOSPC1162-10G APOSPC1162-1G APOSPC1162-5G
4,5-Difluorphthalsäureanhydrid 95%
4,5-Difluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂F₂O₃
Schmelzpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08695033
CAS-Nummer: 18959-30-3