4-Amino-3-fluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluorpyridin 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,11 g/mol
Schmelzpunkt: 71…79 °C
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234072
CAS-Nummer: 2247-88-3