2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1168-1G PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1168-1G APOSPC1168-5G
2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinamin
2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinamin
Formel: C₄H₃ClFN₃
Molecular Weight: 147,54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057344
CAS-Nummer: 155-10-2