Benzolsulfonylfluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 435 EUR
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzolsulfonylfluorid 99%
Benzolsulfonylfluorid
Formel: C₆H₅FO₂S
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Dichte: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007412
CAS-Nummer: 368-43-4
UN: 3265
ADR: 8,II