4-Brom-2,6-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-3,5-difluoro-4-hydroxybenzene
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Brom-2,6-difluorphenol 98%
4-Brom-2,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Schmelzpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236213
CAS-Nummer: 104197-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III