4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoraceton, 4,4,4-Trifluor-1-phenylbutan-1,3-dion
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 836 EUR
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion 97%
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216,16 g/mol
Siedepunkt: 224 °C
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000425
CAS-Nummer: 326-06-7
EINECS: 206-307-8