Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 109 EUR
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 316.67 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068148
CAS-Nummer: 175137-29-8