3-Fluor-2-pyridincarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyan-3-fluorpyridin, 3-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril
PC1215-5G
PC1215-25G
PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA
23.2
EUR
APOSPC1215-5G
APOSPC1215-25G
APOSPC1215-100G
3-Fluor-2-pyridincarbonitril 97%
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ Molecular Weight: 122,1 g/mol Siedepunkt: 120…125 °C/17mmHg Schmelzpunkt: 27…32 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797501 CAS-Nummer: 97509-75-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |