4-(Trifluormethyl)salicylsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid

PC1216-100G PC1216-25G PC1216-500G
APOSPC1216-100GEA 106 EUR
APOSPC1216-100G APOSPC1216-25G APOSPC1216-500G
4-(Trifluormethyl)salicylsäure 98%
4-(Trifluormethyl)salicylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,1187 g/mol
Schmelzpunkt: 178…179 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01529657
CAS-Nummer: 328-90-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR