2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
PC1226-100G
APOSPC1226-100GEA
831
EUR
APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formel:
C₁₇H₁₀F₆O₄ Molecular Weight: 392,25 g/mol Schmelzpunkt: 272…275 °C Dichte: 1,504 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040931 CAS-Nummer: 1171-47-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...