1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA 98.6 EUR
APOSPC1228B-5G APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
Molecular Weight: 410.16 g/mol
Siedepunkt: 209 °C
Dichte: 1.659 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042090
CAS-Nummer: 802-93-7