1,4-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-(Benzene-1,4-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 174 EUR
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
Molecular Weight: 410,16 g/mol
Siedepunkt: 99 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 87 °C
Dichte: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042091
CAS-Nummer: 1992-15-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III