4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol

PC1229-100G PC1229-250G PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA 37.7 EUR
APOSPC1229-100G APOSPC1229-250G APOSPC1229-1KG
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol 98%
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O₂
Molecular Weight: 336,24 g/mol
Siedepunkt: 350…400 °C
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000439
CAS-Nummer: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR