Bismut(V)fluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 400 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismut(V)fluorid 95%
Bismut(V)fluorid
Formel: BiF₅
Schmelzpunkt: 550 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015967
CAS-Nummer: 7787-62-4