Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1234-1G
PC1234-5G
PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA
58
EUR
APOSPC1234-1G
APOSPC1234-5G
APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan 97%
Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Formel:
C₁₄H₆F₁₀Si Siedepunkt: 92…94 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 30…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042066 CAS-Nummer: 10536-62-6 |