trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5E)-5H,6H-Octadecafluorodec-5-ene
PC1237-5G
APOSPC1237-5GEA 271 EUR
APOSPC1237-5G
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene
Formel: C₁₀H₂F₁₈
Molecular Weight: 464,1 g/mol
Siedepunkt: 64 °C/56mmHg
Dichte: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055550
CAS-Nummer: 84551-43-9