2,2-Difluoropropanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluoropropan-1-ol
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 23.2 EUR
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Formel: C₃H₆F₂O
Molecular Weight: 96,08 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C
Dichte: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31,1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782150
CAS-Nummer: 33420-52-9
UN: 1987
ADR: 3,III