3,3,3-Trifluor-2-hydroxy-2-(trifluormethyl)propansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1253T-1G PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-1GEA 140 EUR
APOSPC1253T-1G APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluor-2-hydroxy-2-(trifluormethyl)propansäure 95%
3,3,3-Trifluor-2-hydroxy-2-(trifluormethyl)propansäure
Formel: C₄H₂F₆O₃
Siedepunkt: 153…156 °C
Schmelzpunkt: 77…84 °C
Dichte: 1,183 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190631
CAS-Nummer: 662-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III