1,1,1-Trifluor-2-(trifluormethyl)-4-penten-2-ol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Allylhexafluoroisopropanol

PC1259-25G PC1259-5G PC1259-1G
APOSPC1259-25GEA 321 EUR
APOSPC1259-25G APOSPC1259-5G APOSPC1259-1G
1,1,1-Trifluor-2-(trifluormethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formel: C₆H₆F₆O
Molecular Weight: 208.10 g/mol
Siedepunkt: 42.8 °C/68mmHg
Dichte: 1.336 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03092986
CAS-Nummer: 646-97-9
EINECS: 613-651-6
UN: 2924
ADR: 3+8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR