N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: BSTFATrimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidatN,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid
APOSPC1260-100GEA 43.7 EUR
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257,4 g/mol
Siedepunkt: 45…50 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 3+8,III