1-Chlor-2-fluor-4-nitrobenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene

PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chlor-2-fluor-4-nitrobenzol
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C/24mmHg
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215833
CAS-Nummer: 350-31-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR