3-Fluor-1-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 40.6 EUR
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluor-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Formel: C₃H₇FO
Siedepunkt: 127,5…128 °C/40mmHg
Dichte: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039548
CAS-Nummer: 462-43-1
UN: 1987
ADR: 3,II