Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1285-25G PC1285-5G
APOSPC1285-25GEA 584 EUR
APOSPC1285-25G APOSPC1285-5G
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Formel: C₆H₈F₂O₃
Molecular Weight: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/7mmHg
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792443
CAS-Nummer: 196202-01-4