2H-Nonafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1286-100G PC1286-25G
APOSPC1286-100GEA 763 EUR
APOSPC1286-100G APOSPC1286-25G
2H-Nonafluorobutane 97%
2H-Nonafluorobutane
Formel: C₄HF₉
Siedepunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094114
CAS-Nummer: 680-17-1
UN: 3163
ADR: 2.2,