3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1288-1G PC1288-5G PC1288-25G
APOSPC1288-1GEA 195 EUR
APOSPC1288-1G APOSPC1288-5G APOSPC1288-25G
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one
  • Solubility in water 7.2%.
  • Surface tension 14.2 dynes/cm.
Formel: C₄H₃F₅O
Molecular Weight: 162.06 g/mol
Siedepunkt: 42 °C
Dichte: 1.284 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094116
CAS-Nummer: 374-41-4