Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1292-5G PC1292-1G
APOSPC1292-5GEA 408 EUR
APOSPC1292-5G APOSPC1292-1G
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane) 97%
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane)
Formel: C₁₂F₂₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094119
CAS-Nummer: 400626-83-7