Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1295-25G
PC1295-5G
APOSPC1295-25GEA
915
EUR
APOSPC1295-25G
APOSPC1295-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride
Formel:
C₂₄F₄₈O₈ Siedepunkt: 120…122 °C/1mmHg Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411205 CAS-Nummer: 13140-25-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...