2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)methanol
PC1300-25G PC1300-1G PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA 29 EUR
APOSPC1300-25G APOSPC1300-1G APOSPC1300-5G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 220…225 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792428
CAS-Nummer: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7