2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Perfluorobutanesulphonate, Nonafluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, Perfluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester
PC1302-100G
PC1302-25G
APOSPC1302-100GEA
1080
EUR
APOSPC1302-100G
APOSPC1302-25G
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate
Formel:
C₆H₂F₁₂O₃S Molecular Weight: 382.12 g/mol Siedepunkt: 143…144 °C Dichte: 1.636 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093638 CAS-Nummer: 79963-95-4 UN: 3265 ADR: 8 II |