2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1303-5G
PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA
73
EUR
APOSPC1303-5G
APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂F₃ Molecular Weight: 229.02 g/mol Siedepunkt: 71 °C/11mmHg Schmelzpunkt: –34.4 °C Dichte: 1.43 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077613 CAS-Nummer: 707-72-2 UN: 1760 ADR: 8 III |