3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 205 EUR
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,1600 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569309
CAS-Nummer: 2967-72-8