3'-Chlor-4'-fluoracetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(3-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid
PC1318-100G
APOSPC1318-100GEA
72.5
EUR
APOSPC1318-100G
3'-Chlor-4'-fluoracetanilid 98%
3'-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel:
C₈H₇ClFNO Molecular Weight: 187,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018095 CAS-Nummer: 877-90-7 |