4-Fluororesorcinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-2,4-dihydroxybenzene
PC1341-10G PC1341-25G PC1341-5G
APOSPC1341-10GEA 288 EUR
APOSPC1341-10G APOSPC1341-25G APOSPC1341-5G
4-Fluororesorcinol 98%
4-Fluororesorcinol
Formel: C₆H₅FO₂
Molecular Weight: 128,10 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03789074
CAS-Nummer: 103068-41-3