1-Ethoxy-2,3-difluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 29 EUR
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
1-Ethoxy-2,3-difluorbenzol
2,3-Difluorophenetole
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158,15 g/mol
Siedepunkt: 178 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368737
CAS-Nummer: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4