4-Brom-3-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 49.3 EUR
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Brom-3-fluoranisol 98%
4-Brom-3-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 216 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310983
CAS-Nummer: 458-50-4