5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-chlor-3-(trifluormethyl)benzol, 5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 29 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid 98%
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molecular Weight: 259.45 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.745 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000601
CAS-Nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2