2-Chlor-3-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-2-fluor-6-methylbenzol
PC1360-5G
APOSPC1360-5GEA 127 EUR
APOSPC1360-5G
2-Chlor-3-fluortoluol 98%
2-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445246
CAS-Nummer: 116850-28-3
UN: 1993
ADR: 3,III