2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 75.4 EUR
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin 98%
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Molecular Weight: 224.46 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051707
CAS-Nummer: 201849-14-1