1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol 97%
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 91…92 °C/20mmHg
Dichte: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079708
CAS-Nummer: 1996-29-8