1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol 98%
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Molecular Weight: 209,44 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/9mmHg
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042519
CAS-Nummer: 60811-18-9