4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 78.8 EUR
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formel: C₄H₃BrClF₃
Molecular Weight: 223.43 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039225
CAS-Nummer: 374-25-4