2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane
PC1372B-100G PC1372B-25G
APOSPC1372B-100GEA 458 EUR
APOSPC1372B-100G APOSPC1372B-25G
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan 97%
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
Formel: C₂HBrClF₃
Siedepunkt: 50 °C
Dichte: 1.872 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009602
CAS-Nummer: 151-67-7
UN: 3334
ADR: 9 III