2-Fluor-5-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Fluor-m-tolualdehyd, 2-Fluor-5-tolualdehyd, 6-Fluor-m-tolylaldehyd
PC1373-1G
PC1373-5G
PC1373-10G
APOSPC1373-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1373-1G
APOSPC1373-5G
APOSPC1373-10G
2-Fluor-5-methylbenzaldehyd
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol Siedepunkt: 89 °C/15mmHg Dichte: 1,129 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093762 CAS-Nummer: 93249-44-6 UN: 3265 ADR: 8,II |