4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1374N-100G
PC1374N-25G
PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA
163
EUR
APOSPC1374N-100G
APOSPC1374N-25G
APOSPC1374N-5G
4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid 97%
4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂BrCl₂F₃ Molecular Weight: 293,9 g/mol Siedepunkt: 91…92 °C/10mmHg Dichte: 1,833 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221020 CAS-Nummer: 118754-53-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...