(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
PC1377-1G
PC1377-25G
PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1377-1G
APOSPC1377-25G
APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Molecular Weight: 214,04 g/mol Schmelzpunkt: 25…26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864662 CAS-Nummer: 874285-03-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |