3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1378-1G
PC1378-5G
PC1378-25G
APOSPC1378-1GEA
74.1
EUR
APOSPC1378-1G
APOSPC1378-5G
APOSPC1378-25G
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formel:
C8H6BrFO2 Molecular Weight: 233,0300 g/mol Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864663 CAS-Nummer: 1375964-39-8 UN: 3261 ADR: 8,II |