2-Fluor-m-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluor-m-toluonitril
2-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,1384 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782078
CAS-Nummer: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III