4-Brom-2,5-difluoranisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene
PC1380D-25G
PC1380D-5G
APOSPC1380D-25GEA
63.8
EUR
APOSPC1380D-25G
APOSPC1380D-5G
4-Brom-2,5-difluoranisol 99%
4-Brom-2,5-difluoranisol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223,02 g/mol Schmelzpunkt: 59…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143258 CAS-Nummer: 202865-60-9 EINECS: 606-491-3 |