1-Brom-2,4-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluorobromobenzene
PC1382-100G
PC1382-1KG
PC1382-250G
APOSPC1382-100GEA
26.1
EUR
APOSPC1382-100G
APOSPC1382-1KG
APOSPC1382-250G
1-Brom-2,4-difluorbenzol 98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrF₂ Siedepunkt: 145…146 °C Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1,708 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000330 CAS-Nummer: 348-57-2 EINECS: 206-479-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...