2-Brom-1,4-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Brom-1,4-difluorbenzol 98%
2-Brom-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Siedepunkt: 58…59 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000345
CAS-Nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0